3,6-Dibromopyridazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5466-1G D5466-5G
TCIAD5466-1GEA 300 NOK
TCIAD5466-1G TCIAD5466-5G
3,6-Dibromopyridazine ≥98.0% (by GC)
3,6-Dibromopyridazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,88 g/mol
MDL nummer: MFCD00233947
CAS-nummer: 17973-86-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C