N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5475-1G D5475-5G
TCIAD5475-1GEA 1025 NOK
TCIAD5475-1G TCIAD5475-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (by GC)
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Kokepunkt: 105°C
MDL nummer: MFCD02684314
CAS-nummer: 52898-49-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %