DBeQ ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N,N'-Dibenzylquinazoline-2,4-diamine, N2,N4-Dibenzylquinazoline-2,4-diamine
D5476-100MG D5476-25MG
TCIAD5476-100MGEA 7725 NOK
TCIAD5476-100MG TCIAD5476-25MG
DBeQ ≥98.0% (by HPLC)
DBeQ
Formel: C₂₂H₂₀N₄
MW: 340,43 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03691820
CAS-nummer: 177355-84-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.50 to 17.00 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C