4',5'-Dimethoxy-2'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)ethanone
D5477-1G D5477-5G
TCIAD5477-1GEA 850 NOK
TCIAD5477-1G TCIAD5477-5G
4',5'-Dimethoxy-2'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
4',5'-Dimethoxy-2'-nitroacetophenone
Formel: C₁₀H₁₁NO₅
MW: 225,20 g/mol
MDL nummer: MFCD00130048
CAS-nummer: 4101-32-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C