Dihydrorhodamine 6G
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-[3,6-Bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-9H-xanthen-9-yl]benzoic acid Ethyl ester, Ethyl 2-[3,6-Bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-9H-xanthen-9-yl]benzoate
D5489-25MG D5489-100MG
TCIAD5489-25MGEA 2925 NOK
TCIAD5489-25MG TCIAD5489-100MG
Dihydrorhodamine 6G
Dihydrorhodamine 6G
Formel: C₂₈H₃₂N₂O₃
MW: 444,58 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 217176-83-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.0 to 6.6 %