2-Decyl-7-phenyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene ≥99.5% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ph-BTBT-10, 2-Decyl-7-phenylbenzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene, Ph-BTBT-C10
D5491-100MG D5491-250MG D5491-1G
TCIAD5491-100MGEA 3725 NOK
TCIAD5491-100MG TCIAD5491-250MG TCIAD5491-1G
2-Decyl-7-phenyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene ≥99.5% (by HPLC)
2-Decyl-7-phenyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene
Formel: C₃₀H₃₂S₂
MW: 456,71 g/mol
Smeltepunkt: 225°C
CAS-nummer: 1398395-83-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.5 area%
Hole Mobility (mu FET) min. 10.0 cm2/Vs (ODTS Si/SiO2 substrate)