2,6-Diethyl-4-methylaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5517-1G D5517-5G
TCIAD5517-1GEA 285 NOK
TCIAD5517-1G TCIAD5517-5G
2,6-Diethyl-4-methylaniline ≥98.0% (by GC)
2,6-Diethyl-4-methylaniline
Formel: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Kokepunkt: 121°C
MDL nummer: MFCD00035950
CAS-nummer: 24544-08-9
EINECS: 246-307-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %