1,1,3,3-Tetramethoxypropane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
148611000 148615000
ACRO148611000EA 540 NOK
ACRO148611000 ACRO148615000
1,1,3,3-Tetramethoxypropane 98%
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formel: C₇H₁₆O₄
Kokepunkt: 183 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,99 g/cm³
Flash punkt: 54 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008488
CAS-nummer: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
FN: 3271
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %