Diethyl 2,4-Pyridinedicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Diethyl pyridine-2,4-dicarboxylate, 2,4-Pyridinedicarboxylic acid Diethyl ester
D5518-200MG D5518-1G
TCIAD5518-200MGEA 875 NOK
TCIAD5518-200MG TCIAD5518-1G
Diethyl 2,4-Pyridinedicarboxylate ≥97.0% (by GC)
Diethyl 2,4-Pyridinedicarboxylate
Formel: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Kokepunkt: 180°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00152168
CAS-nummer: 41438-38-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %