Doxercalciferol ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (1R,3S,Z)-5-((E)-2-((1R,3aS,7aR)-1-((2R,5R,E)-5,6-Dimethylhept-3-en-2-yl)-7a-methylhexahydro-1H-inden-4(2H)-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexane-1,3-diol, (5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10,22-tetraene-1,3-diol
D5526-5MG D5526-25MG
TCIAD5526-5MGEA 1900 NOK
TCIAD5526-5MG TCIAD5526-25MG
Doxercalciferol ≥98.0% (by HPLC)
Doxercalciferol
Formel: C₂₈H₄₄O₂
MW: 412,66 g/mol
Smeltepunkt: 140°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00871065
CAS-nummer: 54573-75-0
FN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Indeks: 14,03436
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +46.0 to +50.0 deg (C=0.5,EtOH)
Elemental analysis (Carbon) 79.90 to 83.10 %