1,3-Dioxolane ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
D5539-500ML D5539-25ML
TCIAD5539-500MLEA 485 NOK
TCIAD5539-500ML TCIAD5539-25ML
1,3-Dioxolane ≥98.0% (by GC) stabilised
1,3-Dioxolane
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Kokepunkt: 74°C
Flash punkt: -4°C
MDL nummer: MFCD00003207
CAS-nummer: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
FN: 1166
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddbe68757da04393387d55d2d21016553124c7a&vid=6ddbe68757da04393387d55d2d21016553124c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %