4,4-Difluorocyclohexanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5540-200MG D5540-1G
TCIAD5540-200MGEA 525 NOK
TCIAD5540-200MG TCIAD5540-1G
4,4-Difluorocyclohexanol ≥98.0% (by GC)
4,4-Difluorocyclohexanol
Formel: C₆H₁₀F₂O
MW: 136,1398 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10000566
CAS-nummer: 22419-35-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %