3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl acrylate ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(Dimethoxy(methyl)silyl)propyl acrylate, Acrylic acid 3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl ester
Stabilisering: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D5556-5G D5556-25G
TCIAD5556-5GEA 220 NOK
TCIAD5556-5G TCIAD5556-25G
3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl acrylate ≥95.0% (by GC) stabilised
3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl acrylate
Formel: C₉H₁₈O₄Si
MW: 218,32 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00156431
CAS-nummer: 13732-00-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %