Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Dichloro(methyl)(phenethyl)silane
D5569-1G D5569-5G
TCIAD5569-1GEA 395 NOK
TCIAD5569-1G TCIAD5569-5G
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane ≥98.0% (by GC)
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane
Formel: C₉H₁₂Cl₂Si
MW: 219,18 g/mol
Kokepunkt: 245°C
Flash punkt: 105°C
MDL nummer: MFCD00018084
CAS-nummer: 772-65-6
EINECS: 212-253-6
FN: 2987
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %