2,4-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5580-5G D5580-25G
TCIAD5580-5GEA 540 NOK
TCIAD5580-5G TCIAD5580-25G
2,4-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,9876 g/mol
Kokepunkt: 78°C
MDL nummer: MFCD09261088
CAS-nummer: 5975-12-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C