1,1,3,3-Tetramethoxypropane for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20756.0005
8.20756.0250
8.20756.0005EA
300
NOK
8.20756.0005
8.20756.0250
1,1,3,3-Tetramethoxypropane for syntese, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
Formel:
C₇H₁₆O₄ Kokepunkt: 183 °C (1013 hPa) Tetthet: 0,99 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008488 CAS-nummer: 102-52-3 EINECS: 203-037-2 FN: 1993 ADR: 3,II |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Molar Mass | 164.2 g/mol |
Boiling Point | 183 °C |
Vapor Pressure | 1.7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 66 °C |
Refractive Index | 1.4067 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O) |
Viscosity kinematic | 1.75 mm2/s (20 °C) |