2,5-Diiodo-p-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,5-Diiodo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Diiodo-2,5-dimethylbenzene
D5589-1G D5589-5G
TCIAD5589-1GEA 865 NOK
TCIAD5589-1G TCIAD5589-5G
2,5-Diiodo-p-xylene ≥98.0% (by GC)
2,5-Diiodo-p-xylene
Formel: C₈H₈I₂
MW: 357,96 g/mol
MDL nummer: MFCD00829126
CAS-nummer: 1124-08-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C