1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D5590-1G D5590-5G
TCIAD5590-1GEA 595 NOK
TCIAD5590-1G TCIAD5590-5G
1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₈I₂O₂
MW: 389,9569 g/mol
MDL nummer: MFCD00461369
CAS-nummer: 51560-21-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C