H-Lys(Tfa)-NCA ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (S)-N-[4-(2,5-Dioxooxazolidin-4-yl)butyl]-2,2,2-trifluoroacetamide, Nepsilon-Trifluoroacetyl-Nalpha-carboxy-L-lysine Anhydride
D5600-1G D5600-5G
TCIAD5600-1GEA 540 NOK
TCIAD5600-1G TCIAD5600-5G
H-Lys(Tfa)-NCA ≥98.0% (by HPLC)
H-Lys(Tfa)-NCA
Formel: C₉H₁₁F₃N₂O₄
MW: 268,2 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD11046652
CAS-nummer: 42267-27-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ac5873d28e2183988a5e34a910c8455dbc8292f&vid=11a9885603f2d584afc6e55ee8739d89310388cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -34.0 deg (C=3, Dioxane)