2,3-Dibromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3-Dibromobenzothiophene
D5604-1G D5604-5G
TCIAD5604-1GEA 475 NOK
TCIAD5604-1G TCIAD5604-5G
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₄Br₂S
MW: 291,9904 g/mol
MDL nummer: MFCD06798119
CAS-nummer: 6287-82-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C