5,7-Di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)benzofuran-2(3H)-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D5640-5G D5640-25G
TCIAD5640-5GEA 300 NOK
TCIAD5640-5G TCIAD5640-25G
5,7-Di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)benzofuran-2(3H)-one ≥98.0% (by GC)
5,7-Di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)benzofuran-2(3H)-one
Formel: C₂₄H₃₀O₂
MW: 350,50 g/mol
MDL nummer: MFCD30729989
CAS-nummer: 164391-52-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C