trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,4-Difluoro-4'-((trans,trans)-4'-propyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-yl)-1,1'-biphenyl
D5650-1G D5650-5G
TCIAD5650-1GEA 420 NOK
TCIAD5650-1G TCIAD5650-5G
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl
Formel: C₂₇H₃₄F₂
MW: 396,57 g/mol
MDL nummer: MFCD11053440
CAS-nummer: 119990-81-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %