trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D5651-1G D5651-5G
TCIAD5651-1GEA 700 NOK
TCIAD5651-1G TCIAD5651-5G
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl
Formel: C₂₉H₃₈F₂
MW: 424,62 g/mol
MDL nummer: MFCD11053474
CAS-nummer: 136609-96-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 95.0 to 263.0 deg-C