3,5-Dibromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D5670-1G D5670-200MG
TCIAD5670-1GEA 3850 NOK
TCIAD5670-1G TCIAD5670-200MG
3,5-Dibromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (by GC)
3,5-Dibromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formel: C₂₄H₁₆Br₂
MW: 464,20 g/mol
MDL nummer: MFCD32263474
CAS-nummer: 942132-66-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C