2,7-Dibromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,7-Dibromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
D5671-1G D5671-5G
TCIAD5671-1GEA 1300 NOK
TCIAD5671-1G TCIAD5671-5G
2,7-Dibromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene] ≥98.0% (by GC)
2,7-Dibromospiro[9H-fluorene-9,9'-[9H]xanthene]
Formel: C₂₅H₁₄Br₂O
MW: 490,19 g/mol
MDL nummer: MFCD30342413
CAS-nummer: 198142-65-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %