6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-Dihydro-4-benzo[b]thiophenone, 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
D5714-1G D5714-5G
TCIAD5714-1GEA 485 NOK
TCIAD5714-1G TCIAD5714-5G
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one ≥95.0% (by GC)
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Formel: C₈H₈OS
MW: 152,211 g/mol
Kokepunkt: 92°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005861
CAS-nummer: 13414-95-4
EINECS: 236-510-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %