2,5-Dibromo-3-fluorothiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5729-1G D5729-5G
TCIAD5729-1GEA 1900 NOK
TCIAD5729-1G TCIAD5729-5G
2,5-Dibromo-3-fluorothiophene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-3-fluorothiophene
Formel: C₄HBr₂FS
MW: 259,92 g/mol
Kokepunkt: 78°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 32431-85-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %