Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III) ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: [(ppy)2IrCl]2, Dichlorotetrakis[2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III), Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
D5744-1G D5744-200MG
TCIAD5744-1GEA 4850 NOK
TCIAD5744-1G TCIAD5744-200MG
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III) ≥98.0% (by HPLC)
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Formel: C₄₄H₃₂Cl₂Ir₂N₄
MW: 1072,09 g/mol
MDL nummer: MFCD07784515
CAS-nummer: 92220-65-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%