2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D5789-25G D5789-5G
TCIAD5789-25GEA 3500 NOK
TCIAD5789-25G TCIAD5789-5G
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2005 g/mol
Kokepunkt: 109°C
MDL nummer: MFCD00011489
CAS-nummer: 7149-92-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C