3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
3,5-Dichloro-4-formylpyridine, 3,5-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde, 3,5-Dichloroisonicotinaldehyde
D5790-1G
D5790-5G
TCIAD5790-1GEA
300
NOK
TCIAD5790-1G
TCIAD5790-5G
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Formel:
C₆H₃Cl₂NO MW: 176,00 g/mol |
MDL nummer:
MFCD04039921 CAS-nummer: 136590-83-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |