2,5-Dibromoterephthalaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2,5-Dibromobenzene-1,4-dicarbaldehyde, 2,5-Dibromo-1,4-diformylbenzene, 2,5-Dibromo-1,4-benzenedicarboxaldehyde
D5793-1G
D5793-250MG
TCIAD5793-1GEA
2250
NOK
TCIAD5793-1G
TCIAD5793-250MG
2,5-Dibromoterephthalaldehyde ≥97.0% (by GC)
2,5-Dibromoterephthalaldehyde
Formel:
C₈H₄Br₂O₂ MW: 291,93 g/mol |
MDL nummer:
MFCD11521314 CAS-nummer: 63525-48-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 189.0 to 193.0 deg-C |