1,3-Dihydroksyaceton ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dihydroxyacetone
D5818-25G D5818-5G
TCIAD5818-25GEA 580 NOK
TCIAD5818-25G TCIAD5818-5G
1,3-Dihydroksyaceton ≥97.0% (by GC)
1,3-Dihydroksyaceton
Formel: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Smeltepunkt: 75
Tetthet: 1.52
MDL nummer: MFCD00004670
CAS-nummer: 96-26-4
EINECS: 202-494-5
Merck Indeks: 14,03182
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C