7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Tetradecyl Alcohol, Tetradecanol, 7-Ethyl-2-methylundecan-4-ol
E0144-25ML E0144-500ML
TCIAE0144-25MLEA 570 NOK
TCIAE0144-25ML TCIAE0144-500ML
7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol ≥98.0% (by GC)
7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol
Formel: C₁₄H₃₀O
MW: 214,39 g/mol
MDL nummer: MFCD00027253
CAS-nummer: 103-20-8
EINECS: 203-088-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %