2-Ethylhexyl glycidyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Ethylhexylglycidylether, (2-Ethylhexyloxy)-2,3-epoxypropane
E0229-25ML E0229-500ML
TCIAE0229-25MLEA 230 NOK
TCIAE0229-25ML TCIAE0229-500ML
2-Ethylhexyl glycidyl ether ≥98.0% (by GC)
2-Ethylhexyl glycidyl ether
Formel: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,30 g/mol
Kokepunkt: 61°C
Flash punkt: 94°C
MDL nummer: MFCD00005141
CAS-nummer: 2461-15-6
EINECS: 219-553-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %