5-Ethylidene-2-norbornene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene
E0244-25ML E0244-500ML
TCIAE0244-25MLEA 220 NOK
TCIAE0244-25ML TCIAE0244-500ML
5-Ethylidene-2-norbornene ≥98.0% (by GC)
5-Ethylidene-2-norbornene
Formel: C₉H₁₂
MW: 120,20 g/mol
Kokepunkt: 147°C
Flash punkt: 38°C
MDL nummer: MFCD00167576
CAS-nummer: 16219-75-3
EINECS: 240-347-7
FN: 3295
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)