2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silane, Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane
E0327-25ML E0327-500ML
TCIAE0327-25MLEA 230 NOK
TCIAE0327-25ML TCIAE0327-500ML
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
Formel: C₁₁H₂₂O₄Si
MW: 246,38 g/mol
Kokepunkt: 310°C
Flash punkt: 141°C
MDL nummer: MFCD00014485
CAS-nummer: 3388-04-3
EINECS: 222-217-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %