Ethylene glycol diglycidyl ether mixture
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,2-Diglycidyloxyethane, 1,2-Bis(2,3-epoxypropoxy)ethane
E0342-25G E0342-500G
TCIAE0342-25GEA 220 NOK
TCIAE0342-25G TCIAE0342-500G
Ethylene glycol diglycidyl ether mixture
Ethylene glycol diglycidyl ether
Formel: C₈H₁₄O₄
MW: 174,19 g/mol
Flash punkt: 157°C
MDL nummer: MFCD00005142
CAS-nummer: 2224-15-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Oxirane oxygen 11.5 to 12.3 %