3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
E0384-25ML
E0384-5ML
TCIAE0384-25MLEA
2050
NOK
TCIAE0384-25ML
TCIAE0384-5ML
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (by GC)
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
Formel:
C₈H₁₂O₂ MW: 140,18 g/mol Flash punkt: 107°C |
MDL nummer:
MFCD00001580 CAS-nummer: 5323-87-5 EINECS: 226-190-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |