N-(2-Methoxyethyl)ethylamine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N-Ethyl-2-methoxyethanamine, N-Ethyl-2-methoxyethylamine
E0397-25G E0397-5G
TCIAE0397-25GEA 4625 NOK
TCIAE0397-25G TCIAE0397-5G
N-(2-Methoxyethyl)ethylamine ≥97.0% (by GC)
N-(2-Methoxyethyl)ethylamine
Formel: C₅H₁₃NO
MW: 103,17 g/mol
Kokepunkt: 116°C
MDL nummer: MFCD00144876
CAS-nummer: 34322-82-2
FN: 2734
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %