N-Carbethoxy-4-piperidone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Piperidone-N-carboxylic acid ethyl ester, N-Ethoxycarbonyl-4-piperidone, Ethyl4-oxo-1-piperidinecarboxylate
E0403-25G E0403-500G
TCIAE0403-25GEA 500 NOK
TCIAE0403-25G TCIAE0403-500G
N-Carbethoxy-4-piperidone ≥97.0% (by GC)
N-Carbethoxy-4-piperidone
Formel: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,19 g/mol
Kokepunkt: 151°C
Flash punkt: 87°C
MDL nummer: MFCD00006188
CAS-nummer: 29976-53-2
EINECS: 249-984-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %