4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
E0460-1G E0460-5G
TCIAE0460-1GEA 1100 NOK
TCIAE0460-1G TCIAE0460-5G
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (by GC)
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one
Formel: C₅H₄OS₄
MDL nummer: MFCD00137883
CAS-nummer: 74962-29-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C