4-Ethylamino-1-butanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-(Ethylamino)butan-1-ol, N-Ethylbutanolamine
E0473-25G E0473-5G
TCIAE0473-25GEA 2375 NOK
TCIAE0473-25G TCIAE0473-5G
4-Ethylamino-1-butanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Ethylamino-1-butanol
Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Kokepunkt: 86°C
MDL nummer: MFCD00671534
CAS-nummer: 39216-86-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %