2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
E0562-25G E0562-5G
TCIAE0562-25GEA 1175 NOK
TCIAE0562-25G TCIAE0562-5G
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
MDL nummer: MFCD00129040
CAS-nummer: 5223-06-3
EINECS: 226-024-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C