N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N-Ethyl-N-nitroso-2-aminoethanol
E0580-1G E0580-5G
TCIAE0580-1GEA 675 NOK
TCIAE0580-1G TCIAE0580-5G
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine ≥97.0% (by GC)
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine
Formel: C₄H₁₀N₂O₂
MW: 118,14 g/mol
Kokepunkt: 103°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01727871
CAS-nummer: 13147-25-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %