4-Ethynylanisole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
E0603-1G E0603-5G E0603-25G
TCIAE0603-1GEA 405 NOK
TCIAE0603-1G TCIAE0603-5G TCIAE0603-25G
4-Ethynylanisole ≥98.0% (by GC)
4-Ethynylanisole
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 86°C
Flash punkt: 82°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00168815
CAS-nummer: 768-60-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %