4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
E0626-1G E0626-5G
TCIAE0626-1GEA 945 NOK
TCIAE0626-1G TCIAE0626-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₅F₃
MW: 170,134 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Flash punkt: 20°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01861903
CAS-nummer: 705-31-7
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %