3-Ethynylanisole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Ethynyl-3-methoxybenzene, (3-Methoxyphenyl)ethyne, (3-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Methoxy-3-ethynylbenzene
E0627-1G E0627-5G
TCIAE0627-1GEA 620 NOK
TCIAE0627-1G TCIAE0627-5G
3-Ethynylanisole ≥97.0% (by GC)
3-Ethynylanisole
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Flash punkt: 77°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00160810
CAS-nummer: 768-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4771a638e1bf4a9cb7346f7d80470bfcf9308896&vid=4771a638e1bf4a9cb7346f7d80470bfcf9308896&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %