all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
E0640-10MG E0640-50MG
TCIAE0640-10MGEA 555 NOK
TCIAE0640-10MG TCIAE0640-50MG
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid ≥98.0% (by GC)
all cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Formel: C₂₀H₃₄O₂
Kokepunkt: 200°C
Flash punkt: 62°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00065721
CAS-nummer: 1783-84-2
EINECS: 217-233-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %