Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Ethyl 3-(chloromethyl)benzoate, 3-(Chloromethyl)benzoic Acid Ethyl Ester
E0661-25G E0661-5G
TCIAE0661-25GEA 1900 NOK
TCIAE0661-25G TCIAE0661-5G
Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate ≥96.0% (by GC)
Ethyl-3-(chloromethyl)benzoate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Kokepunkt: 169°C
MDL nummer: MFCD06200832
CAS-nummer: 54589-54-7
FN: 3265
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %