Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-(Chloromethyl)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-(chloromethyl)benzoate
E0662-25G E0662-5G
TCIAE0662-25GEA 1850 NOK
TCIAE0662-25G TCIAE0662-5G
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-(Chloromethyl)benzoate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Kokepunkt: 280°C
MDL nummer: MFCD04337336
CAS-nummer: 1201-90-7
FN: 1760
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %